Learn More
Isobutylamine, 99%
Codice prodotto. 11498843
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11498843 250 mL 250mL
11488843 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11498843 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11017.AK
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 78-81-9 | C4H11N | 73.139 g/mol
Isobutylamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Isobutylamine is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in water (1000 mg/ml at 25°C), ether, alcohol, acetone and benzene.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents, acids, acid chlorides and acid anhydrides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-81-9
Formula molecolare C4H11N
Molecular Weight (g/mol) 73.139
Numero MDL MFCD00008146
InChI Key KDSNLYIMUZNERS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isobutylamine, 1-amino-2-methylpropane, 2-methylpropylamine, monoisobutylamine, 1-propanamine, 2-methyl, valamine, iso-butylamine, i-butylamine, 2-methylpropanamine, 3-methyl-2-propylamine
PubChem CID 6558
ChEBI CHEBI:15997
IUPAC Name 2-methylpropan-1-amine
SMILES CC(C)CN
Specifica
Materiale o nome chimico Isobutylamine
Punto di fusione °C to 85°C
Densità 0.736 g/mL
Punti di ebollizione 67°C to 69°C
Punto d'infiammabilità -9°C (15°F)
Intervallo percentuale saggio 99%
Indice di rifrazione 1.397
Quantità 250 mL
Numero UN UN1214
Beilstein 385626
Sensibilità Air Sensitive
Indice di Merck 14,5132
Informazioni di solubilità Soluble in water (1000mg/ml at 25°C),ether,alcohol,acetone and benzene.
Peso formulazione 73.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isobutylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Isobutylamine