Specifica
| Materiale o nome chimico | Isobutylamine |
| Punto di fusione | -85.0°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 0.7300g/mL |
| Punti di ebollizione | 64.0°C to 71.0°C |
| Punto d'infiammabilità | −9°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | (CH3)2CHCH2NH2 |
| Indice di rifrazione | 1.397 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Isobutylamine
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H301-Tossico se ingerito.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.