Learn More
Isobutyllithium, 1.6M solution in heptane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2799191
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
920-36-5, 64742-49-0
C4H9Li
64.056
MFCD01863085
CCZVEWRRAVASGL-UHFFFAOYSA-N
isobutyllithium, isobutyllithium solution, 2-methylpropyl lithium, lithium 2-methanidylpropane, lithium 2-methyl-1-propanide, i-butyllithium, isobutyl lithium, i-buli, isobutyllithiumsolution, iso-butyllithium 0.7m in hexanes
2734901
lithium;2-methanidylpropane
[Li+].CC(C)[CH2-]
920-36-5, 64742-49-0
C4H9Li
64.056
MFCD01863085
CCZVEWRRAVASGL-UHFFFAOYSA-N
isobutyllithium, isobutyllithium solution, 2-methylpropyl lithium, lithium 2-methanidylpropane, lithium 2-methyl-1-propanide, i-butyllithium, isobutyl lithium, i-buli, isobutyllithiumsolution, iso-butyllithium 0.7m in hexanes
2734901
lithium;2-methanidylpropane
[Li+].CC(C)[CH2-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Isobutyllithium
Colore Yellow
Nota nome 1.6M Solution in Heptane
Formula lineare (CH3)2CHCH2Li
Densità 0.7000g/mL
Informazioni di solubilità Solubility in water: vigorous reaction.
Peso formulazione 64.06
Percent Purity 15 to 17% (as iso-BuLi)
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Gravità specifica 0.7
Quantità 100 mL
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isobutyllithium, 1.6M solution in heptane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Liquido piroforico Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P222-Evitare il contatto con l'aria.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P331-NON provocare il vomito.