Learn More
Isobutylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether, AcroSeal™
Codice prodotto. 10603405 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10603405 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100mL
10113384 800 mL AcroSeal™ Glass bottle 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10603405 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 427391000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 926-62-5 | C4H9BrMg | 161.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 926-62-5 , 60-29-7
Formula molecolare C4H9BrMg
Molecular Weight (g/mol) 161.33
Numero MDL MFCD00075126
InChI Key CMWBEISSZHZIMU-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo isobutylmagnesium bromide, bromo 2-methylpropyl magnesium, magnesium,bromo 2-methylpropyl, isobutylmagnesiumbromide, bromo isobutyl magnesium, iso-butymagnesium bromide, isobutyl magnesium bromide, isobutyl-magnesium bromide, iso-butyl magnesium bromide, 2-methylpropylmagnesiumbromide, grignard reagent
PubChem CID 4285172
IUPAC Name magnesium;2-methanidylpropane;bromide
SMILES CC(C)C[Mg]Br
Specifica
Materiale o nome chimico Isobutylmagnesium bromide
Nota nome 2M solution in diethyl ether
Densità 0.9410g/mL
Punti di ebollizione 34.6°C
Punto d'infiammabilità −34°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula lineare (CH3)2CHCH2MgBr
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.941
Peso formulazione 161.32
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isobutylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.