Learn More
Isobutylmagnesium chloride, 2M solution in diethyl ether, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10493464 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10493464 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100mL
10316494 800 mL AcroSeal™ Glass bottle 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10493464 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 209521000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 5674-02-2 | Molecular Formula: C4H9ClMg | Molecular Weight: 116.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5674-02-2 , 60-29-7
Molecular Weight (g/mol) 116.87
Numero MDL MFCD00000471
ChEBI CHEBI:75272
Specifica
Materiale o nome chimico Isobutylmagnesium chloride
Nota nome 2M solution in diethyl ether
Densità 0.8300g/mL
Punto d'infiammabilità −040°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula molecolare C4H9ClMg
Formula lineare (CH3)2CHCH2MgCl
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.83
Sinonimo splitomicin, 1,2-dihydro-3h-naphtho 2,1-b pyran-3-one, 1,2-dihydro-3h-benzo f chromen-3-one, 1h-benzo f chromen-3 2h-one, chembl86537, 1,2-dihydrobenzo f chromen-3-one, splitomycin, tocris-1542, d09suo, splitomicin hplc , powder
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts.
InChI Key ISFPDBUKMJDAJH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC(=O)OC2=C1C3=CC=CC=C3C=C2
IUPAC Name 1,2-dihydrobenzo[f]chromen-3-one
PubChem CID 5269
Peso formulazione 116.87
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isobutylmagnesium chloride, 2M solution in diethyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.