Learn More
Isobutyltrimethoxysilane, 97%
Codice prodotto. 11490137
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490137 25 g 25g
11400147 100 g 100g
11410147 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11490137 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21048.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Add to basket
CAS: 18395-30-7 | C7H18O3Si | 178.303 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18395-30-7
Formula molecolare C7H18O3Si
Molecular Weight (g/mol) 178.303
Numero MDL MFCD00051589
InChI Key XYJRNCYWTVGEEG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isobutyltrimethoxysilane, isobutyl trimethoxy silane, silane, trimethoxy 2-methylpropyl, trimethoxy 2-methylpropyl silane, dynasylan ibtmo, prosil 178, isobutyltrimethoxy silane, iso-butyl trimethoxysilane, acmc-1cg69, 2-methyl-1-propyltrimethoxysilane
PubChem CID 87622
IUPAC Name trimethoxy(2-methylpropyl)silane
SMILES CC(C)C[Si](OC)(OC)OC
Specifications
Punti di ebollizione 154°C to 157°C
Materiale o nome chimico Isobutyltrimethoxysilane
Quantità 25 g
Punto d'infiammabilità 43°C (109°F)
Indice di rifrazione 1.396
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 0.93
Numero UN UN1993
Beilstein 2233976
Peso formulazione 178.31
Percent Purity 97%