Learn More
Isobutyraldehyde, 99+%
Codice prodotto. 10677963 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10677963 10 L Plastic drum 10L
10091130 1 L Bottiglia in vetro 1L
10001140 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10677963 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 122510100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 78-84-2 | C4H8O | 72.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-84-2
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00006980
InChI Key AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isobutyraldehyde, isobutanal, isobutylaldehyde, propanal, 2-methyl, 2-methylpropionaldehyde, isobutyric aldehyde, valine aldehyde, isopropylaldehyde, 2-methyl-1-propanal, isobutaldehyde
PubChem CID 6561
ChEBI CHEBI:48943
IUPAC Name 2-methylpropanal
SMILES CC(C)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Isobutyraldehyde
Punto di fusione -65.0°C
Densità 0.7900g/mL
Punti di ebollizione 63.0°C
Punto d'infiammabilità −24°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare (CH3)2CHCHO
Indice di rifrazione 1.3710 to 1.3740
Quantità 10 L
Beilstein 01, 671
Indice di Merck 15, 5199
Gravità specifica 0.79
Informazioni di solubilità Solubility in water: 75g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol, ether, carbon disulfide,, acetone, benzene, toluene and chloroform
Viscosità 0.45 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 72.11
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid