Learn More
Isobutyric acid-benzyl ester, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30313047
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30313047 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30313047 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREC14395700
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Isobutyric acid-benzyl ester
CAS 103-28-6
Nomi componenti o analita Isobutyric acid-benzyl ester
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C11 H14 O2
Certificazione/Conformità ISO/IEC 17025
Sinonimo Isobutyric acid, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), Benzyl 2-methylpropionate, Benzyl isobutanoate, Benzyl isobutyrate, NSC 406201, NSC 46112, Phenylmethyl 2-methylpropanoate
InChI Formula InChI=1S/C11H14O2/c1-9(2)11(12)13-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
SMILES CC(C)C(=O)OCc1ccccc1
IUPAC Name benzyl 2-methylpropanoate
Molecular Weight (g/mol) 178.228
Quantità 500 mg
Peso formulazione 178.099 g/mol