Learn More
Isobutyric anhydride, 97%
Codice prodotto. 10411291 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10411291 500 g Bottiglia in vetro 500g
10277590 2 kg Bottiglia in vetro 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10411291 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 257785000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 97-72-3 | C8H14O3 | 158.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-72-3 , 79-09-4 , 64-19-7
Formula molecolare C8H14O3
Molecular Weight (g/mol) 158.2
Numero MDL MFCD00008913
InChI Key LSACYLWPPQLVSM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isobutyric anhydride, isobutyric acid anhydride, propanoic acid, 2-methyl-, anhydride, 2-methylpropanoic anhydride, isobutyricanhydride, isobutyryl anhydride, 2-methylpropionic anhydride, unii-n85a80fjdt, n85a80fjdt, 2-methylpropanoic acid anhydride
PubChem CID 7346
ChEBI CHEBI:84261
IUPAC Name 2-methylpropanoyl 2-methylpropanoate
SMILES CC(C)C(=O)OC(=O)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Isobutyric anhydride
Nota nome 97%
Punto di fusione -53.0°C
Colore Colorless
Densità 0.9540g/mL
Punti di ebollizione 182.0°C
Punto d'infiammabilità 66.4°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [(CH3)CHCO]2O
Indice di rifrazione 1.4050 to 1.4070
Quantità 500 g
Beilstein 02, 292
Gravità specifica 0.954
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Viscosità 1.18 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 158.2
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isobutyric anhydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.