Learn More
Isobutyric anhydride, 97%
Codice prodotto. 11397976
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11397976 100 mL 100mL
11307986 500 mL 500mL
11317986 2500 mL 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11397976 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13240.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 97-72-3 | C8H14O3 | 158.197 g/mol
Isobutyric anhydride is used in the preparation of 4-O-isobutyryl derivative by reacting with octyl beta-D-glucopyranoside using C2-symmetric chiral 4-pyrrolidinopyridine as a catalyst. It acts as a starting material for esters like sucrose acetate isobutyrate, dyes and agrochemicals. It finds application as fragrance intermediate and flavorings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Isobutyric anhydride is used in the preparation of 4-O-isobutyryl derivative by reacting with octyl beta-D-glucopyranoside using C2-symmetric chiral 4-pyrrolidinopyridine as a catalyst. It acts as a starting material for esters like sucrose acetate isobutyrate, dyes and agrochemicals. It finds application as fragrance intermediate and flavorings.
Solubility
Miscible with water and ether.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents and strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-72-3
Formula molecolare C8H14O3
Molecular Weight (g/mol) 158.197
Numero MDL MFCD00008913
InChI Key LSACYLWPPQLVSM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isobutyric anhydride, isobutyric acid anhydride, propanoic acid, 2-methyl-, anhydride, 2-methylpropanoic anhydride, isobutyricanhydride, isobutyryl anhydride, 2-methylpropionic anhydride, unii-n85a80fjdt, n85a80fjdt, 2-methylpropanoic acid anhydride
PubChem CID 7346
ChEBI CHEBI:84261
IUPAC Name 2-methylpropanoyl 2-methylpropanoate
SMILES CC(C)C(=O)OC(=O)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Isobutyric anhydride
Punto di fusione -56°C
Densità 0.954
Punti di ebollizione 182°C
Punto d'infiammabilità 67°C (152°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.406
Quantità 100 mL
Numero UN UN2922
Beilstein 386267
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Miscible with water and ether.
Peso formulazione 158.2
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isobutyric anhydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Isobutyric anhydride