Learn More
Isobutyronitrile, 99%
Codice prodotto. 10548850 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10548850 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10548850 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 122530010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 78-82-0 | C4H7N | 69.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Isobutyronitrile
Nota nome 99%
CAS 78-82-0
Punto di fusione -72°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.7600g/mL
Punti di ebollizione 107°C to 108°C
Punto d'infiammabilità 8°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C4H7N
Formula lineare (CH3)2CHCN
Indice di rifrazione 1.3720 to 1.374
Numero MDL MFCD00001873
Quantità 1 L
Beilstein 02, 294
Indice di Merck 15, 5201
Gravità specifica 0.76
Sinonimo isobutyronitrile, isopropyl cyanide, propanenitrile, 2-methyl, 2-methylpropionitrile, isopropylnitrile, 2-cyanopropane, dimethylacetonitrile, isopropyl nitrile, 1-cyano-1-methylethane, isopropylkyanid
Informazioni di solubilità Solubility in water: 35g/L (20 c). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
InChI Key LRDFRRGEGBBSRN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C#N
IUPAC Name 2-methylpropanenitrile
Molecular Weight (g/mol) 69.11
PubChem CID 6559
ChEBI CHEBI:28638
Peso formulazione 69.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isobutyronitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H330-Letale se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.