Learn More
Isobutyronitrile, 99%
Codice prodotto. 11393526
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11393526 250 mL 250mL
11303536 1000 mL 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11393526 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14470.AK
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 78-82-0 | C4H7N | 69.107 g/mol
Used in the synthesis of gasoline additives, as a catalyst in the production of polyethylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Used in the synthesis of gasoline additives, as a catalyst in the production of polyethylene.
Solubility
Soluble in water 35g/L (20°C).
Notes
Store in cool. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-82-0
Formula molecolare C4H7N
Molecular Weight (g/mol) 69.107
Numero MDL MFCD00001873
InChI Key LRDFRRGEGBBSRN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isobutyronitrile, isopropyl cyanide, propanenitrile, 2-methyl, 2-methylpropionitrile, isopropylnitrile, 2-cyanopropane, dimethylacetonitrile, isopropyl nitrile, 1-cyano-1-methylethane, isopropylkyanid
PubChem CID 6559
ChEBI CHEBI:28638
IUPAC Name 2-methylpropanenitrile
SMILES CC(C)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Isobutyronitrile
Punto di fusione -72°C
Densità 0.77
Punti di ebollizione 103°C to 104°C
Punto d'infiammabilità 8°C (46°F)
Formula lineare (CH3)2CHCN
Indice di rifrazione 1.374
Quantità 250 mL
Numero UN UN2284
Beilstein 1340512
Indice di Merck 14,5156
Informazioni di solubilità Soluble in water 35g/L (20°C).
Peso formulazione 69.11
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isobutyronitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Isobutyronitrile