Learn More
Isobutyryl Carnitine D3, TRC
Codice prodotto. 30395418
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30395418 10 mg 10mg
30395302 5 mg 5mg
30391915 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30395418 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI77902710MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Isobutryl Carnitine D3
Formula molecolare C11 D3 H18 N O4
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H21NO4/c1-8(2)11(15)16-9(6-10(13)14)7-12(3,4)5/h8-9H,6-7H2,1-5H3/t9-/m1/s1/i1D3/t8?,9-
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(C)C(=O)O[C@H](CC(=O)[O-])C[N+](C)(C)C
IUPAC Name (3R)-3-(3,3,3-trideuterio-2-methylpropanoyl)oxy-4-(trimethylazaniumyl)butanoate
Molecular Weight (g/mol) 234.307
Peso formulazione 234.166