Learn More
Isocapric Acid, TRC
Codice prodotto. 30401781
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30401781 100 mg
30388855 500 mg
30393513 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30401781 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI789250100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5963-14-4
Formula molecolare C10 H20 O2
Molecular Weight (g/mol) 172.26
Sinonimo 8-Methylnonanoic Acid
IUPAC Name 8-methylnonanoic acid
SMILES CC(C)CCCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Isocapric Acid
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H20O2/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-10(11)12/h9H,3-8H2,1-2H3,(H,11,12)
Peso formulazione 172.1463