Descrizione
- Cuciture interne con bordatura
- Elasticizzazione a punta e caviglie
- Lacci alle caviglie
- Le suole Gripper™ offrono migliore tenuta antiscivolo e robustezza
- Non sottoposti a trattamenti di pulizia e non sterilizzati.
Specifica
Specifica
| Size | Medium |
| Materiale | Tyvek™, HDPE con tecnologia flash spun |
| Latex Free | Sì |
| Colore | Bianco |
| Monouso | Sì |
| Sterilità | Non sterili |
| Tipo di chiusura | Lacci di fissaggio |
| Tipo di suola | Gripper™, PVC antiscivolo |
| Tipo di giuntura | Cuciture interne con bordatura |
| Da utilizzare con (applicazione) | Settori biotecnologico, farmaceutico, della produzione di dispositivi medicali e dell'elettronica, altri ambienti critici o controllati |
| Vedi altri risultati |
L'utente è tenuto a condurre una valutazione dei rischi per determinare la protezione richiesta.