Learn More
DuPont™ Cappuccio sterile con lacci in Tyvek™ IsoClean™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15684904 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100/conf.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15684904 100/conf. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15684904 Fornitore DuPont™ N. del fornitore D15466063
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    397.66€
    303.26€ / pezzi 100
    Risparmia 94.40€
    23% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Sottoposto a trattamento per la massima pulizia e sterilizzato con irradiazione gamma. Il cappuccio sterile con fascette DuPont™ in Tyvek™ IsoClean™ fornisce una barriera intrinseca a particolato, microrganismi e schizzi di liquidi a base d'acqua, leggeri, non pericolosi. Traspirante e a basso rilascio di fibre.
  • Sottoposta a trattamenti di pulizia e sterilizzata con irradiazione gamma
  • Cuciture con bordatura
  • Apertura del cappuccio con bordatura per ridurre il distacco di particolato
  • Apertura facciale completa
  • Lacci con anelli regolabili
  • Bianco, misura unica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cappuccio con lacci
Size Universale
Materiale Tyvek™, HDPE con tecnologia flash spun
Colore Bianco
Tipo di chiusura Lacci con anelli regolabili
Monouso Sì
Modello Con bordatura
Tipo di giuntura Con bordatura
Sterilità Sterili
Certificazione/Conformità ISO 11137-1, DPI categoria I
Tipo di imballaggio Universale
Quantità 100/conf.
Da utilizzare con (applicazione) Con bordatura
Tipo di cappa Con bordatura
L'utente è tenuto a condurre una valutazione dei rischi per determinare la protezione richiesta.