Learn More
DuPont™ Copristivali in Tyvek™ IsoClean™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15604914 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Piccolo
medio
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15604914 medio pezzi 100
15614914 Large pezzi 100
15624914 X-Large pezzi 100
15694904 Piccolo pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15604914 Fornitore DuPont™ N. del fornitore D15466083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.14€
    257.59€ / pezzi 100
    Risparmia 50.55€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Sottoposti a trattamento per la massima pulizia e sterilizzati con irradiazione gamma. I copristivali Dupont™ in Tyvek™ IsoClean™ forniscono una barriera intrinseca a particolato, microrganismi e schizzi di liquidi a base d'acqua, leggeri, non pericolosi. Traspiranti e a bassissimo rilascio di fibre
  • Disponibili nelle misure da S a XL.
  • Sottoposti a trattamenti di pulizia e sterilizzati con irradiazione gamma.
  • Cuciture interne con bordatura.
  • Elasticizzazione a punta e caviglie.
  • Lacci alle caviglie.
  • Le suole Gripper™ offrono migliore tenuta antiscivolo e robustezza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size medio
Materiale Tyvek IsoClean
Colore Bianco
Monouso Sì
Sterilità Sterili
Tipo di suola Anti-skid
Tipo di giuntura Cuciture interne con bordatura
Da utilizzare con (applicazione) Camere sterili nei settori biotecnologico, farmaceutico, della produzione di dispositivi medicali e trattamento degli alimenti, dei cosmetici nonché in altri ambienti critici o controllati.
Certificazione/Conformità Trattati per la pulizia e sterilizzato con irradiazione gamma a un valore SAL di 10-6 (ISO 11137-1), adatti all'uso in camere sterili GMP di classe A/B (ISO Classe 5), DPI di categoria I
Tipo di imballaggio Confezionati singolarmente in coppie
Product Type Copristivale
Quantità 100/Cs., 100/Pckg., 100/paq.
L'utente è tenuto a condurre una valutazione dei rischi per determinare la protezione richiesta.