Learn More
DuPont™ Tuta senza cappuccio in Tyvek™ IsoClean™ con collo con bordatura
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15604904 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
piccolo
medio
Large
X-Large
2 X-Large
3 X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15604904 medio pezzi 25
15694894 piccolo pezzi 25
15614904 Large pezzi 25
15624904 X-Large pezzi 25
15634904 2 X-Large pezzi 25
15644904 3 X-Large pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15604904 Fornitore DuPont™ N. del fornitore D15429659
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    489.27€
    298.69€ / pezzi 25
    Risparmia 190.58€
    38% Sconto
Spedizione stimata: 26-11-2026
Sottoposto a trattamento per la massima pulizia e sterilizzato con irradiazione gamma. La tuta senza cappuccio con collo con bordatura DuPont™ in Tyvek™ IsoClean™ fornisce una barriera intrinseca a particolato, microrganismi e schizzi di liquidi a base acquosa, leggeri, non pericolosi. Traspirante e a basso rilascio di fibre.
  • Disponibile nelle misure da S a XXXL
  • Sottoposto a trattamenti di pulizia e sterilizzato con irradiazione gamma
  • Cuciture interne con bordatura. Vita con elastico nella parte posteriore per una vestibilità ottimale
  • Anelli per pollice elastici rivestiti in Tyvek™
  • Elastici integrati al polso e alle caviglie
  • Chiusura anteriore a zip
  • Patta antivento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tuta senza cappuccio
Size medio
Materiale HDPE
Colore Bianco
Monouso Sì
Stile vita Elastico sul retro
Stile della caviglia Elastico
Stile polso Elastico
Tipo di chiusura Zip anteriore
Tipo di giuntura Con bordatura
Sterilità Sterili
Certificazione/Conformità Prodotta in camera sterile e sterilizzata con irradiazione gamma secondo SAL - 10-6 (ISO 11137-1), rintracciabilità completa di tutti i capi sterilizzati con possibilità di certificato di sterilità, adatta all'uso in camere sterili GMP di Classe A/B (ISO Classe 5). Indumenti protettivi contro sostanze chimiche, Categoria III, Tipo 5-B e 6-B, EN 14126 (barriera contro gli agenti infettivi), EN 1073-2 (protezione dalla contaminazione radioattiva)
Certifications/Compliance (Europe) GMP class A/B, Category III, Type 5-B and 6-B, EN 14126, EN 1073-2
Modello D15429659
Misura petto (sistema metrico) Da 92 a 100 cm
Da utilizzare con (applicazione) Ambito biotecnologico e farmaceutico, produzione di dispositivi medici, industria alimentare, industria cosmetica e altri ambienti critici o controllati
Quantità 25/conf.
L'utente è tenuto a condurre una valutazione dei rischi per determinare la protezione richiesta.