Learn More
MedChemExpress Isocytosine
Specifica
Specifica
| Peso molecolare | 111.1 g/mol |
| Product Type | Reference compound |
| Content And Storage | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Purezza | 99.62% |
| Quantità | 100 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 33.33 mg/mL (300.00 mM∣Need ultrasonic) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 108-53-2 |