Learn More
Isodesmosine, ≥99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11440452 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11440452 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11440452 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219137901
Molecular biology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 991-01-5
Formula molecolare C24H40N5O8
Molecular Weight (g/mol) 526.61
InChI Key RGXCTRIQQODGIZ-UHFFFAOYNA-O
Sinonimo isodesmosine, 2-amino-6-3,5-bis 3-amino-4-hydroxy-4-oxobutyl-2-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentyl pyridin-1-ium-1-yl hexanoic acid, iso-desmosin, 6-2-4-amino-4-carboxybutyl-3,5-bis 3-amino-3-carboxypropyl pyridinium-1-yl norleucine, 2-4-amino-4-carboxybutyl-1-5-amino-5-carboxypentyl-3,5-bis 3-amino-3-carboxypropyl-pyridinium, 2-4-amino-4-carboxybutyl-1-5-amino-5-carboxypentyl-3,5-bis 3-amino-3-carboxypropyl pyridinium, 3,5-bis 3-amino-3-carboxypropyl-2-4-amino-4-carboxybutyl-1-5-amino-5-carboxypentyl pyridin-1-ium, pyridinium, 2-4-amino-4-carboxybutyl-1-5-amino-5-carboxypentyl-3,5-bis 3-amino-3-carboxypropyl
PubChem CID 13811
ChEBI CHEBI:64366
Specifica
Materiale o nome chimico Isodesmosine
Colore Yellow
Intervallo percentuale saggio ≥99%
Quantità 1 mg
Peso formulazione 526
Forma fisica Solid
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: isodesmosine