Learn More
Isododecane, mixture of isomers, tech. 80%
Codice prodotto. 11492347
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11492347 500 mL 500mL
11402357 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11492347 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14235.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 31807-55-3 | C12H26 | 170.34 g/mol
Isododecane, mixture of isomer acts as a reaction medium used for polymerization reactions. It is also useful as an emollient and solvent in skin care products due to its high spreadability, low viscosity and density. It is commonly used in anti-aging serums and also useful in many different cosmetic items like eyeliner, hair care, hair sprays, perfume, conditioners and lotions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Isododecane, mixture of isomer acts as a reaction medium used for polymerization reactions. It is also useful as an emollient and solvent in skin care products due to its high spreadability, low viscosity and density. It is commonly used in anti-aging serums and also useful in many different cosmetic items like eyeliner, hair care, hair sprays, perfume, conditioners and lotions.
Solubility
Immiscible with water.
Notes
Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31807-55-3
Formula molecolare C12H26
Molecular Weight (g/mol) 170.34
Numero MDL MFCD00036106
InChI Key GTJOHISYCKPIMT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isododecane, undecane, 2-methyl, 2-methylhendecane, unii-h40fl8477b, isodo-decane, acmc-1bc2q, isododecane, mixture of isomers
PubChem CID 23459
IUPAC Name 2-methylundecane
SMILES CCCCCCCCCC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Isododecane, Mixture of Isomers
Nota nome mixture of isomers
Densità 0.74
Punti di ebollizione 170°C to 195°C
Punto d'infiammabilità 42°C (108°F)
Intervallo percentuale saggio 80%
Indice di rifrazione 1.421
Quantità 500 mL
Numero UN UN3295
Informazioni di solubilità Immiscible with water.
Peso formulazione 170.34
Percent Purity 80%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isododecane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Isododecane