Learn More
Isoeugenol, 98+%, mixture of cis/trans isomers
Codice prodotto. 10152920 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10152920 500 g Bottiglia in vetro 500g
10284970 5 g Bottiglia in vetro 5g
10783681 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10152920 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 122575000
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 97-54-1 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-54-1
Formula molecolare C10H12O2
Molecular Weight (g/mol) 164.20
Numero MDL MFCD00009285
InChI Key BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
Sinonimo isoeugenol, e-isoeugenol, trans-isoeugenol, 2-methoxy-4-propenylphenol, 4-propenylguaiacol, 4-hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, 2-methoxy-4-prop-1-en-1-yl phenol, trans-p-propenylquaiacol, isoeugenol trans-form, 4-hydroxy-3-methoxypropenylbenzene
PubChem CID 853433
ChEBI CHEBI:50545
SMILES COC1=CC(\C=C\C)=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Isoeugenol
Nota nome 99%
Punto di fusione 19.0°C to 23.0°C
Colore Yellow
Densità 1.0900g/mL
Punti di ebollizione 266.0°C to 268.0°C
Punto d'infiammabilità 150°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H3(CH=CHCH3)OH
Indice di rifrazione 1.5760 to 1.5780
Quantità 500 g
Beilstein 06,II,916
Indice di Merck 15, 5216
Gravità specifica 1.09
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and other organic,solvents
IUPAC Name 2-methoxy-4-[(E)-prop-1-enyl]phenol
Viscosità 26.7 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 164.2
Percent Purity 98+%
Forma fisica Viscous Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isoeugenol, mixture of cis/trans isomers
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.