Learn More
Isoeugenol, cis + trans, 98%
Codice prodotto. 11450378
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11450378 500 g 500g
11430378 25 g 25g
11440378 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11450378 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24541.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 97-54-1 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-54-1
Formula molecolare C10H12O2
Molecular Weight (g/mol) 164.20
Numero MDL MFCD00009285
InChI Key BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
Sinonimo isoeugenol, e-isoeugenol, trans-isoeugenol, 2-methoxy-4-propenylphenol, 4-propenylguaiacol, 4-hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, 2-methoxy-4-prop-1-en-1-yl phenol, trans-p-propenylquaiacol, isoeugenol trans-form, 4-hydroxy-3-methoxypropenylbenzene
PubChem CID 853433
ChEBI CHEBI:50545
IUPAC Name 2-methoxy-4-[(E)-prop-1-enyl]phenol
SMILES COC1=CC(\C=C\C)=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Isoeugenol
Nota nome cis + trans
Punto di fusione -10°C
Densità 1.08
Punti di ebollizione 266°C to 268°C
Punto d'infiammabilità 134°C (273°F)
Indice di rifrazione 1.577
Quantità 500 g
Beilstein 1909602
Indice di Merck 14,5171
Peso formulazione 164.21
Percent Purity ≥98%