Learn More
Isoeugenol, TRC
Codice prodotto. 30403145
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30403145 10 g -
30402612 50 g -
30389289 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30403145 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI77913810G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-54-1
Formula molecolare C10 H12 O2
Molecular Weight (g/mol) 164.2
Sinonimo Phenol, 2-methoxy-4-(1-propen-1-yl)-, Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)- (9CI), Phenol, 2-methoxy-4-propenyl- (8CI), 2-Methoxy-4-(1-propen-1-yl)phenol, 1-(3-Methoxy-4-hydroxyphenyl)-1-propene, 2-Methoxy-4-(1-propenyl)phenol, 2-Methoxy-4-propenylphenol, 3-Methoxy-4-hydroxy-1-propenylbenzene, 4-(1-Propenyl) Guaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, 4-Hydroxy-3-methoxy-β-methylstyrene, 4-Propenylguaiacol, Isoeugenol, NSC 6769, iso-Eugenol
IUPAC Name 2-methoxy-4-prop-1-enylphenol
SMILES COc1cc(C=CC)ccc1O
Specifica
Materiale o nome chimico Isoeugenol (Cis and Trans Mix)
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3-7,11H,1-2H3
Peso formulazione 164.0837