Learn More
Isofenphos-methyl 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Isofenphos-methyl |
| CAS | 99675-03-3 |
| Nomi componenti o analita | Isofenphos-methyl |
| Shipping Condition | +20°C |
| Formula molecolare | C14 H22 N O4 P S |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H22NO4PS/c1-10(2)15-20(21,17-5)19-13-9-7-6-8-12(13)14(16)18-11(3)4/h6-11H,1-5H3,(H,15,21) |
| SMILES | COP(=S)(NC(C)C)Oc1ccccc1C(=O)OC(C)C |
| IUPAC Name | propan-2-yl 2-[methoxy-(propan-2-ylamino)phosphinothioyl]oxybenzoate |
| Vedi altri risultati |