Learn More
Isofenphos-methyl, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 16616203 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16616203 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16616203 Fornitore Honeywell Fluka N. del fornitore R167950MG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Isofenphos-methyl
CAS 99675-03-3
CAS max % ≤ 100%
Densità 1.5221 g/cm3
Punto d'infiammabilità 100°C
Colore Yellow
Sinonimo 1-Methylethyl 2-[[methoxy[(1-methylethyl)amino]phosphinothioyl]oxy]benzoate
Molecular Weight (g/mol) 331.37 g/mol
Quantità 50 mg
Grado Acaricides and Insecticides