Learn More
Isoflupredone 21-Phosphate Ester Disodium Salt, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Isoflupredone 21-Phosphate Ester Disodium Salt |
| CAS | 94088-00-3 |
| Formula molecolare | C21H26FNa2O8P |
| Quantità | 25 mg |
| Sinonimo | (11β)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-21-(phosphonooxy)-pregna-1,4-diene-3,20-dione Disodium Salt |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H28FO8P.2Na/c1-18-7-5-13(23)9-12(18)3-4-15-14-6-8-20(26,17(25)11-30-31(27,28)29)19(14,2)10-16(24)21(15,18)22;;/h5,7,9,14-16,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3,(H2,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/t14-,15-,16-,18-,19-,20-,21-;;/m0../s1 |
| SMILES | C[C@@]12C(CC[C@]3([H])[C@]2(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(COP(O[Na])(O[Na])=O)=O)=CC(C=C1)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 502.38 |
| Peso formulazione | 502.1145 |