Learn More
Isoflurane, Mikromol™
Codice prodotto. 30049371
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049371 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo:Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato I del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 30049371 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0500.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Normativo:Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato I del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Isoflurane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Isoflurane
CAS 26675-46-7
Nomi componenti o analita Isoflurane
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C3 H2 Cl F5 O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo (2RS)-2-Chloro-2-(difluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane, Ether, 1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl (8CI), 2-Chloro-2-(difluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane, (±)-Isoflurane, 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether, Aerrane, Attane, Compound 469, Difluoromethyl 1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl ether, Escain, Forane, Forene, HCFE 235da2, IsoFlo, IsoFlo (anesthetic), Isoba, Isoflurane, Isofor, Isoforine, Isorrane, R-E 235da1
InChI Formula InChI=1S/C3H2ClF5O/c4-1(3(7,8)9)10-2(5)6/h1-2H
SMILES FC(F)OC(Cl)C(F)(F)F
IUPAC Name 2-chloro-2-(difluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane
Molecular Weight (g/mol) 184.49
Quantità 250 mg
Peso formulazione 183.9714 g/mol