Learn More
R&D Systems™ Isoguvacine hydrochloride
Descrizione
Specific GABAA receptor agonist. Suppresses low magnesium induced seizure like events in organotypic hippocampal brain slices.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Isoguvacine hydrochloride |
| CAS | 68547-97-7 |
| Quantità | 100 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Formula molecolare | C6H10ClNO2 |
| Peso formulazione | 163.6 |
| Purezza | >99% |
| Peso molecolare | 163.601 |