Learn More
Isoguvacine hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16484456
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16484456 100 mg 100mg
16439726 50 mg 50mg
16422656 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16484456 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY100810
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Isoguvacine hydrochloride is a GABA receptor agonist.
Isoguvacine hydrochloride is a GABA receptor agonist.
Specifica
Materiale o nome chimico Isoguvacine hydrochloride
CAS 68547-97-7
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H10ClNO2
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (611.25 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (152.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CCNCC1)O.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 163.6
Peso formulazione 163.6
Percent Purity 97.23%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only