Learn More
Isohexane, contains <5% N-Hexane, for HPLC
Codice prodotto. 10479170 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
Imballaggio:
Aluminum Can
Plastic-coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10479170 1 L Plastic-coated Glass Bottle 1L
10214150 2.5 L Plastic-coated Glass Bottle 2.50L
10306380 5 L Aluminum Can 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10479170 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore H/0405/PB15
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Identificatori chimici
CAS 73513-42-5
Formula molecolare C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
Numero MDL MFCD00009406
InChI Key AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7892
IUPAC Name 2-methylpentane
SMILES CCCC(C)C
Specifica
Punto di fusione -154°C
Colore Colorless
Quantità 1 L
Imballaggio Plastic-coated Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Sinonimo isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
Punti di ebollizione 60°C
Peso formulazione 86.18g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isohexane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrocarbons, C6, isoalkanes < 5% n-hexane (Iso-Hexane), Hexane, mixed isomers