Learn More
Isoindoline, 97%
Codice prodotto. 10491294 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10491294 1 g Bottiglia in vetro 1g
10336794 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10491294 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 426280010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 496-12-8 | C8H9N | 119.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 496-12-8
Formula molecolare C8H9N
Molecular Weight (g/mol) 119.17
Numero MDL MFCD00605324
InChI Key GWVMLCQWXVFZCN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isoindoline, 1h-isoindole, 2,3-dihydro, iso-indoline, 2-azaindan, 1,2-dihydroisoindole, 1,3-dihydroisoindole, dihydroisoindole, pubchem16248, acmc-1am9e
PubChem CID 422478
IUPAC Name 2,3-dihydro-1H-isoindole
SMILES C1C2=CC=CC=C2CN1
Specifica
Materiale o nome chimico Isoindoline
Punto di fusione 17°C
Colore White
Densità 1.0500g/mL
Punti di ebollizione 221°C
Punto d'infiammabilità 94°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5670 to 1.5700 (20°C, 589nm)
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.05
Peso formulazione 119.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isoindoline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.