Learn More
Isoindoline hydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15419448
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15419448 250 mg 250mg
15499438 1 g 1g
15409448 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15419448 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63012.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Isoindoline hydrochloride is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Hygroscopic. Store under inder gas. Store away aeay from oxidizing agents, water/ moisture, heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32372-82-0
Formula molecolare C8H10ClN
Molecular Weight (g/mol) 155.63
Numero MDL MFCD03502377
InChI Key NOVIRODZMIZUPA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isoindoline hydrochloride, 2,3-dihydroisoindole hydrochloride, 2,3-dihydro-1h-isoindole hydrochloride, 2,3-dihydro-1h-isoindole hcl, 1h-isoindole, 2,3-dihydro-, hydrochloride, isoindolinehydrochloride, isoindoline hcl, d0y1rn, dihydroisoindole hydrochloride, ksc491i3f
PubChem CID 12311031
IUPAC Name 2,3-dihydro-1H-isoindole;hydrochloride
SMILES Cl.C1NCC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Isoindoline hydrochloride
Punto di fusione 255°C to 256°C
Quantità 250 mg
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 155.62
Percent Purity 95%
Forma fisica Solid