Learn More
Isoindoline hydrochloride, 97%
Codice prodotto. 10159409 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10159409 25 g Bottiglia in vetro 25g
10027619 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10159409 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 435850250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 32372-82-0 | C8H10ClN | 155.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32372-82-0
Formula molecolare C8H10ClN
Molecular Weight (g/mol) 155.63
Numero MDL MFCD03502377
InChI Key NOVIRODZMIZUPA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isoindoline hydrochloride, 2,3-dihydroisoindole hydrochloride, 2,3-dihydro-1h-isoindole hydrochloride, 2,3-dihydro-1h-isoindole hcl, 1h-isoindole, 2,3-dihydro-, hydrochloride, isoindolinehydrochloride, isoindoline hcl, d0y1rn, dihydroisoindole hydrochloride, ksc491i3f
PubChem CID 12311031
SMILES Cl.C1NCC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Isoindoline hydrochloride
Punto di fusione 255°C to 256°C
Colore White
Analisi elementare 59.27 to 64.21% C, 8.64 to 9.36% N
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
IUPAC Name 2,3-dihydro-1H-isoindole;hydrochloride
Peso formulazione 155.63
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isoindoline hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.