Learn More
SymLine Amplificatore di isolamento
Codice prodotto. 15922531
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Signalbox T1, T5, Signalbox2
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15922531 Signalbox T1, T5, Signalbox2 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15922531 Fornitore SymLine N. del fornitore 108278
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.00€
    309.25€ / pezzi 1
    Risparmia 49.75€
    13% Sconto
Spedizione stimata: 30-11-2026
Amplificatore di commutazione per le unità della scatola dei segnali.
Adatto per l'uso con la scatola di segnale T1, T5, scatola di segnale2
Specifica
Descrizione Amplificatore di commutazione UE, barriera di sicurezza a 2 canali, alimentazione 120 - 230 V CA, ingressi a contatto o NAMUR / ATEX: Ex II (1) G [Ex ia] IIC, Ex II (1) D [Ex ia] IIIC
Da utilizzare con (apparecchiatura) Signalbox T1, T5, Signalbox2
Product Type Interruttore Amplificatore