Learn More
Isoleucine (L-Isoleucine), Mikromol™
Descrizione
Isoleucine (L-Isoleucine)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Isoleucine |
| CAS | 73-32-5 |
| Nomi componenti o analita | L-Isoleucine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C6 H13 N O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Isoleucine, L-Isoleucine (9CI, ACI), Isoleucine, L- (8CI), (2S,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, (2S,3S)-α-Amino-β-methyl-n-valeric acid, (2S,3S)-α-Amino-β-methylvaleric acid, (S)-Isoleucine, (S,S)-Isoleucine, 2-Amino-3-methylvaleric acid, 2S,3S-Isoleucine, 362: PN: US20220128567 SEQID: 532 claimed protein, 362: PN: US20220178935 SEQID: 532 claimed protein, 516: PN: WO2022056313 SEQID: 532 claimed protein, L-(+)-Isoleucine, L-Ile, L-Norvaline, 3-methyl-, erythro-, [S-(R*,R*)]-2-Amino-3-methylpentanoic acid, erythro-L-Isoleucine, Isoleucine, (2S,3ξ)-, NSC 46708, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2S,3S)- |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC Name | (2S,3S)-2-amino-3-methylpentanoic acid |
| Vedi altri risultati |