Learn More
MedChemExpress Isoliquiritigenin
Codice prodotto. 16404757
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16404757 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16404757 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0102
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
MedChemExpress Isoliquiritigenin is an anti-tumor flavonoid from the root of Glycyrrhiza glabra, which inhibits aldose reductase with an IC50 of 320 nM. Isoliquiritigenin is a potent inhibitor of influenza virus replication with an EC50 of 24.7 μM.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 256.25 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
CAS 961-29-5
Product Type Natural Products
Purezza 98.17%
Solubilità Ethanol : 100 mg/mL (390.24 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (390.24 mM)
Sinonimo GU17∣ ISL∣ Isoliquiritigen∣ SJ000286237
Bersaglio Aldose Reductase∣Influenza Virus∣Autophagy∣Apoptosis
Quantità 50 mg