Learn More
Isoliquiritigenin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Isoliquiritigenin |
| CAS | 961-29-5 |
| Formula molecolare | C15 H12 O4 |
| Quantità | 2.5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H12O4/c16-11-4-1-10(2-5-11)3-8-14(18)13-7-6-12(17)9-15(13)19/h1-9,16-17,19H/b8-3+ |
| SMILES | Oc1ccc(\C=C\C(=O)c2ccc(O)cc2O)cc1 |
| IUPAC Name | (E)-1-(2,4-dihydroxyphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 256.25 |
| Peso formulazione | 256.0736 |