Learn More
Isomalt, TRC
Codice prodotto. 30137027
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137027 250 mg 250mg
17998114 25 mg 25mg
17960095 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137027 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI821065250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64519-82-0
Formula molecolare C12 H24 O11
Molecular Weight (g/mol) 344.31
Sinonimo Isomalt, (2ξ)-6-O-α-D-Glucopyranosyl-D-arabino-hexitol, C-Isomaltidex, GalenIQ 801, GalenIQ 980, Hydrogenated isomaltulose, IsoMaltidex 16502, Isomalt, Isomalt DC 110, Isomalt PF, Isomaltidex, Palatinit, Palatinit C, Palatinit GS, Palatinit GSP, Palatinit M, Palatinit PM, Palatinit PN, Palatinit PNM 2, Palatinit PNP, Palatinitol, Palatinose PNP
IUPAC Name (3R,4R,5R)-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexane-1,2,3,4,5-pentol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OCC(C(C(C(CO)O)O)O)O)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Isomalt
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H24O11/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12/h4-21H,1-3H2/t4?,5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Peso formulazione 344.1319
Percent Purity >95%