Learn More
Isomaltotriose, TRC
Codice prodotto. 30400803
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30400803 50 mg
30397160 25 mg
30404153 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30400803 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI82129850MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3371-50-4
Formula molecolare C18H32O16
Molecular Weight (g/mol) 504.44
Sinonimo O-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-O-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-D-Glucose, 6-α-Isomaltosylglucose
IUPAC Name (3R,4S,5S,6R)-6-((((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-((((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol
SMILES C([C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H](O1)OC[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H](O2)OC[C@@H]3[C@H]([C@@H]([C@H](C(O3)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Isomaltotriose
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H32O16/c19-1-4-7(20)11(24)14(27)17(33-4)31-3-6-9(22)12(25)15(28)18(34-6)30-2-5-8(21)10(23)13(26)16(29)32-5/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8-,9-,10+,11+,12+,13-,14-,15-,16?,17+,18+/m1/s1
Peso formulazione 504.17
Percent Purity >95%