Learn More
Isomannide Dinitrate, TRC
Codice prodotto. 30003406
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30003406 100 mg 100mg
30003895 500 mg 500mg
30005497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30003406 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI821335100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 551-43-9
Formula molecolare C6 H8 N2 O8
Molecular Weight (g/mol) 236.14
Sinonimo Isomannit Dinitrate
IUPAC Name [(3R,3aS,6R,6aS)-6-nitrooxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-3-yl] nitrate
SMILES [O-][N+](=O)O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@@H](CO[C@H]12)O[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Isomannide Dinitrate
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H8N2O8/c9-7(10)15-3-1-13-6-4(16-8(11)12)2-14-5(3)6/h3-6H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
Peso formulazione 236.0281