Learn More
Isoniazid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478236
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16478236 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16478236 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0329
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Isoniazid (INH) is a prodrug and must be activated by a bacterial catalase-peroxidase enzyme KatG. Isoniazid is bactericidal to rapidly dividing mycobacteria and has anti-tuberculostatic activity.
Isoniazid (INH) is a prodrug and must be activated by a bacterial catalase-peroxidase enzyme KatG. Isoniazid is bactericidal to rapidly dividing mycobacteria and has anti-tuberculostatic activity.
Specifica
Materiale o nome chimico Isoniazid
Forma fisica Solid
CAS 54-85-3
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H7N3O
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo INH Isonicotinic acid hydrazide Isonicotinic hydrazide
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (364.59 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (243.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=NC=C1)NN
Molecular Weight (g/mol) 137.14
Peso formulazione 137.14
Percent Purity 99.68%
Grado Research
Research purposes only