Learn More
Isonicotinamide, 99%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10446930 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
:
25g; Plastic bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10446930 25g; Plastic bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10446930 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 122580250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Isonicotinamide
CAS 1453-82-3
Punto di fusione 155°C to 158°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula molecolare C6H6N2O
Numero MDL MFCD00006432
Quantità 25 g
Beilstein 22, 46
Sinonimo isonicotinamide, 4-pyridinecarboxamide, 4-carbamoylpyridine, isonicotinic acid amide, isonicotineamide, gamma-pyridinecarboxamide, pyridine-4-carboxylic acid amide, unii-4h3bh6yx9q, .gamma.-pyridinecarboxamide, 4h3bh6yx9q
InChI Key VFQXVTODMYMSMJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=CC=C1C(=O)N
IUPAC Name pyridine-4-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 122.127
PubChem CID 15074
ChEBI CHEBI:6031
Peso formulazione 122.13
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Crystalline Powder