Learn More
Isonicotinamide, Mikromol™
Descrizione
Isonicotinamide
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Isonicotinamide |
| CAS | 1453-82-3 |
| Nomi componenti o analita | Isonicotinamide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C6 H6 N2 O |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Isonicotinamide, 4-Pyridinecarboxamide, Isonicotinamide (6CI,7CI,8CI), 4-(Aminocarbonyl)pyridine, 4-Amidopyridine, 4-Carbamoylpyridine, 4-Pyridinecarboxylic acid amide, Isoniacinamide, Isonicotinic acid amide, NSC 82353, Pyridine-4-carbamide, gamma-Pyridinecarboxamide, Isoniazid Impurity B |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9) |
| SMILES | NC(=O)c1ccncc1 |
| IUPAC Name | pyridine-4-carboxamide |
| Vedi altri risultati |