Learn More
Isonicotinamide, TRC
Codice prodotto. 30006231
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30006231 25 g 25g
30004258 5 g 5g
17900515 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30006231 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI82170025G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1453-82-3
Formula molecolare C6 H6 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 122.12
Sinonimo Isonicotinamide, 4-Pyridinecarboxamide, Isonicotinamide (6CI,7CI,8CI), 4-(Aminocarbonyl)pyridine, 4-Amidopyridine, 4-Carbamoylpyridine, 4-Pyridinecarboxylic acid amide, Isoniacinamide, Isonicotinic acid amide, NSC 82353, Pyridine-4-carbamide, γ-Pyridinecarboxamide
IUPAC Name pyridine-4-carboxamide
SMILES NC(=O)c1ccncc1
Specifica
Materiale o nome chimico Isonicotinamide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)
Peso formulazione 122.048
Percent Purity >95%