Learn More
Isonicotinic acid, 99%
Codice prodotto. 11409266
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11409266 100 g 100g
11419266 500 g 500g
11429266 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11409266 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18109.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 55-22-1 | C6H5NO2 | 123.111 g/mol
It acts as an useful isomer of nicotinic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It acts as an useful isomer of nicotinic acid.
Solubility
Soluble in water (6 mg/ml), and 2 N NH4OH (5%). Insoluble in ether, benzene, and boiling alcohol.
Notes
Store away from oxidizing agents and reducing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55-22-1
Formula molecolare C6H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 123.111
Numero MDL MFCD00006429
InChI Key TWBYWOBDOCUKOW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 4-picolinic acid, 4-carboxypyridine, p-pyridinecarboxylic acid, gamma-picolinic acid, gamma-pyridinecarboxylic acid, acide iso-nicotinique, 1,4-dihydroisonicotinic acid, acide iso-nicotinique french
PubChem CID 5922
ChEBI CHEBI:6032
IUPAC Name pyridine-4-carboxylic acid
SMILES C1=CN=CC=C1C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Isonicotinic acid
Punto di fusione ∼310°C (sublimation)
pH 3.0 to 4.0
Punti di ebollizione 260°C (15 mmHg)
Quantità 100 g
Beilstein 109599
Indice di Merck 14,5187
Informazioni di solubilità Soluble in water (6mg/ml),and 2 N NH4OH (5%). Insoluble in ether,benzene,and boiling alcohol.
Peso formulazione 123.11
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isonicotinic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Isonicotinic acid