Learn More
Isonicotinic acid, 99%
Description
It acts as an useful isomer of nicotinic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
It acts as an useful isomer of nicotinic acid.
Solubility
Soluble in water (6 mg/ml), and 2 N NH4OH (5%). Insoluble in ether, benzene, and boiling alcohol.
Notes
Store away from oxidizing agents and reducing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Isonicotinic acid |
| Punto di fusione | ∼310°C (sublimation) |
| pH | 3.0 to 4.0 |
| Punti di ebollizione | 260°C (15 mmHg) |
| Quantità | 500 g |
| Beilstein | 109599 |
| Indice di Merck | 14,5187 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water (6mg/ml),and 2 N NH4OH (5%). Insoluble in ether,benzene,and boiling alcohol. |
| Peso formulazione | 123.11 |
| Percent Purity | 99% |
Safety and Handling
- Isonicotinic acid
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contain: Isonicotinic acid