Learn More
Isonicotinic acid hydrazide, 99%
Codice prodotto. 10225120 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambiar vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Tamaño de la unidad:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantità Imballaggio Tamaño de la unidad
10225120 5 g Glass Bottle 5g
10607472 100 g Plastic bottle 100g
10744251 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10225120 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122600050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 54-85-3 | C6H7N3O | 137.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 54-85-3
Formula molecolare C6H7N3O
Molecular Weight (g/mol) 137.14
Numero MDL MFCD00006426
InChI Key QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isoniazid, isonicotinic acid hydrazide, isonicotinohydrazide, rimifon, isoniazide, nydrazid, isonicotinic hydrazide, laniazid, isonicotinylhydrazine, andrazide
PubChem CID 3767
ChEBI CHEBI:6030
IUPAC Name pyridine-4-carbohydrazide
SMILES C1=CN=CC=C1C(=O)NN
Especificaciones
Materiale o nome chimico Isonicotinic acid hydrazide
Nota nome 99%
Punto di fusione 171°C to 173°C
Colore Colorless or White
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (1 g, 105°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 5 g
Beilstein 22, I, 504
Indice di Merck 15, 5232
Informazioni di solubilità Solubility in water: 14% in water (25 c). Other solubilities: 2% in alcohol (25 c),0.1% in chloroform
Peso formulazione 137.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Isonicotinic acid hydrazide
Palabra de advertencia
  • Attenzione
Clasificación
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consejos de prudencia
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.