Learn More
Isonicotinic Acid, TRC
Codice prodotto. 30389947
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30389947 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30389947 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI821760100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridine-4-carboxylic Acid (Isonicotinic Acid)
CAS 55-22-1
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C6 H5 N O2
Quantità 100 g
Sinonimo Pyridine-4-carboxylic Acid, Nicotinic Acid Imp. E (EP), Isonicotinic Acid, Pyridine-4-carboxylic Acid, Nicotinic Acid Imp. E (EP), Isonicotinic Acid, Isoniazid Impurity A, Nicotinic Acid Impurity E
InChI Formula InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H,8,9)
SMILES OC(=O)c1ccncc1
IUPAC Name pyridine-4-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 123.11
Peso formulazione 123.032
Percent Purity >95