Learn More
Isonicotinic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Pyridine-4-carboxylic Acid (Isonicotinic Acid) |
| CAS | 55-22-1 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C6 H5 N O2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Pyridine-4-carboxylic Acid, Nicotinic Acid Imp. E (EP), Isonicotinic Acid, Pyridine-4-carboxylic Acid, Nicotinic Acid Imp. E (EP), Isonicotinic Acid, Isoniazid Impurity A, Nicotinic Acid Impurity E |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)c1ccncc1 |
| IUPAC Name | pyridine-4-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 123.11 |
| Show More |